Få mere at vide
4'-Methoxybutyrophenon, 97%
Artikelnummer. 11499263
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499263 1 g 1g
11409273 5 g 5g
11419273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11737.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4160-51-4 | C11H14O2 | 178,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4160-51-4
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00027138
InChI nøgle JLCDSZXBELPBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxybutyrophenone, 1-4-methoxyphenyl butan-1-one, p-methoxybutyrophenone, 4-methoxybutyrophenone, 1-butanone, 1-4-methoxyphenyl, butyrophenone, 4'-methoxy, 1-4-methoxyphenyl-1-butanone, 4-butyrylanisole, acmc-209jkw, 4'-methoxy-butyrophenone
PubChem CID 77810
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)butan-1-on
SMIL CCCC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methoxybutyrophenone
Kogepunkt 124 °C til 128 °C (4 mmHg)
Brydningsindeks 1.539
Mængde 1 g
Beilstein 908286
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%