Få mere at vide
4-Methoxybiphenyl, 98+%
Artikelnummer. 11364524
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364524 25 g 25g
11354524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01260.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-37-6 | C13H12O | 184.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-37-6
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.24
MDL nummer MFCD00014897
InChI nøgle RHDYQUZYHZWTCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybiphenyl, 4-phenylanisole, p-methoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methoxy, 4-methoxy-1,1'-biphenyl, anisole, p-phenyl, p-phenylanisole, 4-methoxy-biphenyl, biphenyl, 4-methoxy, 1-methoxy-4-phenyl-benzene
PubChem CID 11943
IUPAC navn 1-methoxy-4-phenylbenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybiphenyl
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Kogepunkt 157°C (10 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2043157
Formel vægt 184.24
Procent renhed ≥98%