Få mere at vide
4-Methoxybenzylchlorid, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10449052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10449052 25 g 25g
10535481 5 g 5g
15264694 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10449052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294170250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.17 DKK
    1323.65 DKK / 25g
    Spare 146.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 824-94-2 | C8H9ClO | 156,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-94-2 , 584-08-7
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00000915
InChI nøgle MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
PubChem CID 69993
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzylchloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 117,0 °C til 118,0 °C (14,0 mmHg)
Flammepunkt 109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5470 til 1,5490
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes langsomt
Stabilisator 1% K2CO3
Formel vægt 156.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzylchloride, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.