Få mere at vide
4-Methoxybenzylamin, 98+%
Artikelnummer. 11497217
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497217 25 g 25g
11407227 100 g 100g
11417227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14999.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137,182 g/mol
4-Methoxybenzylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxybenzylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er meget
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt følsom. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2393-23-9
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00008122
InChI nøgle IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
PubChem CID 75452
ChEBI CHEBI:49837
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzylamine
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 1.053
Kogepunkt 236 °C til 237 °C
Flammepunkt 114 °C (237 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.546
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 508206
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Opløselighedsinformation Det er meget opløseligt i vand.
Formel vægt 137.18
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzylamine