Få mere at vide
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10704004 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10704004 25 g Glass bottle 25g
10340374 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704004 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376320250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3462-97-3
Molekylær formel C26H24ClOP
Molekylvægt (g/mol) 418.90
MDL nummer MFCD00031572
InChI nøgle YQXBNCFNXOFWLR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxyphenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1ctv8, 4-methoxyphenyl methyl-triphenyl-phosphanium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium-chloride, 4-methoxybenzyl triphenyphosphonium chloride, p-methoxybenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenyl phosphonium chloride, 4-methoxybenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2773651
SMIL [Cl-].COC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 244.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3OC6H4CH2P(C6H5)3Cl
Mængde 25 g
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methyl-triphenylphosphanium;chloride
Formel vægt 418.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.