Få mere at vide
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360124
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360124 10 g 10g
11370124 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00594.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3462-97-3 | C26H24ClOP | 418.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3462-97-3
Molekylær formel C26H24ClOP
Molekylvægt (g/mol) 418.90
MDL nummer MFCD00031572
InChI nøgle YQXBNCFNXOFWLR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxyphenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1ctv8, 4-methoxyphenyl methyl-triphenyl-phosphanium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium-chloride, 4-methoxybenzyl triphenyphosphonium chloride, p-methoxybenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenyl phosphonium chloride, 4-methoxybenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2773651
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methyl-triphenylphosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].COC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt 235°C to 239°C
Mængde 10 g
Beilstein 4173378
Formel vægt 418.91
Procent renhed 97%