Få mere at vide
4-Methoxybenzyl mercaptan, 98%
Artikelnummer. 11445107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445107 5 g 5g
11455107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22542.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6258-60-2 | C8H10OS | 154.23 g/mol
4-Methoxybenzylmercaptan bruges til at syntetisere mangeω -mercapto-aminosyrer med sidekædelængder i området fra 3-5 methylenenheder. Det bruges som en intern standard i den kvantitative bestemmelse af vin polyfunktionelle mercaptaner på niveauet af nanogram pr. liter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxybenzylmercaptan bruges til at syntetisere mange ω-mercapto-aminosyrer med sidekædelængder fra 3-5 methylenenheder. Det bruges som en intern standard i den kvantitative bestemmelse af vin polyfunktionelle mercaptaner på niveauet af nanogram pr. liter.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer, baser, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6258-60-2
Molekylær formel C8H10OS
Molekylvægt (g/mol) 154.23
MDL nummer MFCD00004871
InChI nøgle PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl mercaptan, 4-methoxy-alpha-toluenethiol, 4-methoxybenzylmercaptan, 4-methoxyphenyl methanethiol, 4-methoxy benzylmercaptan, 4-methoxybenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, 4-methoxy, p-methoxybenzyl mercaptan, p-methoxybenzylthiol, p-methoxybenzylmercaptan
PubChem CID 80407
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methanthiol
SMIL COC1=CC=C(CS)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl mercaptan
Tæthed 1.112
Kogepunkt 90°C to 95°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5755
Mængde 5 g
Beilstein 471686
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 154.23
Procent renhed 98%