Få mere at vide
4-Methoxybenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11403017
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403017 100 g 100g
11413017 500 g 500g
11423017 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15559.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-13-5 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
4-Methoxybenzylalkohol bruges til fremstilling af halvledere, nanoplader og nanokrystaller. Anvendes også som reagens til forskellige kemiske organiske reaktioner, såsom ved syntese af quinoliner. Det bruges som duft og smagsstof. Det bruges til at studere den fotokatalytiske oxidation af 4-methoxybenzylalkohol til p-anisaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxybenzylalkohol bruges til fremstilling af halvledere, nanoplader og nanokrystaller. Anvendes også som reagens til forskellige kemiske organiske reaktioner, såsom ved syntese af quinoliner. Det bruges som duft og smagsstof. Det bruges til at studere den fotokatalytiske oxidation af 4-methoxybenzylalkohol til p-anisaldehyd.
Opløselighed
Opløseligt i vand, chloroform, ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-13-5
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00004653
InChI nøgle MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
PubChem CID 7738
ChEBI CHEBI:86918
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC=C(CO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 22°C to 25°C
Tæthed 1.11
Kogepunkt 259°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 100 g
Beilstein 636654
Merck Index 14,604
Opløselighedsinformation Soluble in water,chloroform,ethyl acetate.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%