Få mere at vide
4-Methoxybenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 10051890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10051890 500 g Glasflaske 500g
10468330 100 g Glasflaske 100g
13468388 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159735000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-13-5 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-13-5
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00004653
InChI nøgle MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
PubChem CID 7738
ChEBI CHEBI:86918
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC=C(CO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzyl alcohol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23.0°C to 25.5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1125g/mL
Kogepunkt 259.0°C
Flammepunkt 146°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2OH
Brydningsindeks 1.5430 to 1.5460
Mængde 500 g
Beilstein 06,897
Merck Index 15,658
Specifik vægtfylde 1.1125
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 1 volume of 50% alcohol,freely soluble in ether
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzyl alcohol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.