Få mere at vide
4-methoxybenzoylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428546
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428546 5 g 5g
11438546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15973.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3672-47-7 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3672-47-7
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00067889
InChI nøgle IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, 4-methoxybenzoylacetonitrile, 4'-methoxybenzoylacetonitrile, 4-methoxybenzoyl acetonitrile, pubchem10102, 4-cyanoacetyl anisole, maybridge1_004582, acmc-1agd6, p-methoxybenzoylacetonitrile, toslab 6389
PubChem CID 233398
IUPAC navn 3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropannitril
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzoylacetonitrile
Smeltepunkt 125°C to 130°C
Mængde 5 g
Beilstein 743909
Formel vægt 175.19
Procent renhed 98%