Få mere at vide
4-Methoxybenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11486336
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486336 100 g 100g
11476336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23123.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 611-94-9 | C14H12O2 | 212,248 g/mol
4-Methoxybenzophenon og dets analoger viste forskellige plantevækstregulerende virkninger såsom hæmning af skud- og rodvækst, induktion af chlorose og en forstyrrelse i fototropisme eller geotropisme. Det bruges også som fotopolymerisationskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxybenzophenon og dets analoger viste forskellige plantevækstregulerende virkninger såsom hæmning af skud- og rodvækst, induktion af chlorose og en forstyrrelse i fototropisme eller geotropisme. Det bruges også som fotopolymerisationskatalysator.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-94-9
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.248
MDL nummer MFCD00008403
InChI nøgle SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 69146
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzophenone
Smeltepunkt 60 °C til 63 °C
Kogepunkt 354 °C til 356 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1104713
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 212.25
Procent renhed ≥98%