Få mere at vide
4-Methoxybenzophenon, 98+%
Beskrivelse
4-Methoxybenzophenon og dets analoger viste forskellige plantevækstregulerende virkninger såsom hæmning af skud- og rodvækst, induktion af chlorose og en forstyrrelse i fototropisme eller geotropisme. Det bruges også som fotopolymerisationskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methoxybenzophenon og dets analoger viste forskellige plantevækstregulerende virkninger såsom hæmning af skud- og rodvækst, induktion af chlorose og en forstyrrelse i fototropisme eller geotropisme. Det bruges også som fotopolymerisationskatalysator.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzophenone |
| Smeltepunkt | 60°C to 63°C |
| Kogepunkt | 354°C to 356°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1104713 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 212.25 |
| Procent renhed | ≥98% |