Få mere at vide
4-Methoxybenzophenon, 97%
Artikelnummer. 10295120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295120 25 g Glasflaske 25g
10041120 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125740250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-94-9 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-94-9
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00008403
InChI nøgle SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 69146
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58 °C til 63 °C
Farve Orange-gul til hvid
Kogepunkt 354 °C til 356 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4COC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 08, 159
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og ether
Formel vægt 212.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof