Få mere at vide
4-Methoxybenzonitril, 99%
Description
4-Methoxybenzonitril bruges som råmateriale til parfume.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methoxybenzonitril bruges som råmateriale til parfume.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzonitrile |
| Smeltepunkt | 57 °C til 61 °C |
| Kogepunkt | 256 °C til 257 °C |
| Lugt | Mandelagtig |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 508117 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 133.15 |
| Procent renhed | 99% |
Safety and Handling
- 4-Methoxybenzonitrile
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzonitrile