Få mere at vide
4-Methoxybenzoisk anhydrid, 98%
Artikelnummer. 11332406
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332406 25 g 25g
11322406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06180.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 794-94-5 | C16H14O5 | 286,283 g/mol
4-Methoxybenzoesyreanhydrid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Methoxybenzoesyreanhydrid anvendes som farmaceutiske
mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 794-94-5
Molekylær formel C16H14O5
Molekylvægt (g/mol) 286.283
MDL nummer MFCD00017175
InChI nøgle YGMHIBLUWGDWKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzoic anhydride, p-anisic anhydride, p-anisic acid anhydride, benzoic acid, 4-methoxy-, anhydride, p-methoxybenzoic anhydride, 4-anisic anhydride, 4-methoxybenzoic acid anhydride, 4-methoxybenzoyl 4-methoxybenzoate, 4-methoxyphenyl anhydride, anisic anhydride
PubChem CID 69928
IUPAC navn (4-methoxybenzoyl) 4-methoxybenzoat
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzoic anhydride
Smeltepunkt 95 °C til 99 °C
Mængde 25 g
Beilstein 545712
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, æter. Uopløselig i vand.
Formel vægt 286.29
Procent renhed 98%