Få mere at vide
4-Methoxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879240
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15879240 1 kg
15869240 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879240 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8059711000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-09-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Tekniske data
Smeltepunkt 182°C to 185°C
Kogepunkt 277°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002542
Mængde 1 kg
Synonym 4-Methoxybenzoic acid, p-Anisic acid, 4-Methoxybenzoic acid