Få mere at vide
4-Methoxybenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11427657
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427657 1000 g 1000g
11437657 250 g 250g
11447657 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15697.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
4-Methoxybenzoesyre bruges til oxidation og reduktion af cytochrom c i opløsning gennem forskellige selvsamlede monolag på guldelektroder ved hjælp af cyklisk voltammetri. p-anisinsyre har antiseptiske egenskaber. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af mere komplekse organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxybenzoesyre bruges til oxidation og reduktion af cytochrom c i opløsning gennem forskellige selvsamlede monolag på guldelektroder ved hjælp af cyklisk voltammetri. p-anisinsyre har antiseptiske egenskaber. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af mere komplekse organiske forbindelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 0,3g/L. Opløselig i alkohol, ethylacetat og ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-09-4
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002542
InChI nøgle ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC navn 4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 182°C to 185°C
Tæthed 1.385
pH 3 to 4
Kogepunkt 275°C to 277°C
Flammepunkt 185°C (365°F)
Lugt Odorless
Mængde 1000 g
Beilstein 508910
Merck Index 14,666
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 0.3g/L. Soluble in alcohol,ethyl acetate and ether.
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%