Få mere at vide
4-Methoxybenzhydrol, 98+%
Artikelnummer. 11310064
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310064 25 g 25g
11300064 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310064 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00468.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 720-44-5 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 720-44-5
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.264
MDL nummer MFCD00014398
InChI nøgle BEGZWXVLBIZFKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzhydrol, 4-methoxyphenyl phenyl methanol, 4-methoxybenzhydryl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy-.alpha.-phenyl, 4-methoxyphenyl phenylmethan-1-ol, 4-methoxy-phenyl-phenyl-methanol, mamp-oh resin, 4-methoxybenzohydrol, acmc-209olf, p-methoxybenzhydryl alcohol
PubChem CID 95375
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)-phenylmethanol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzhydrol
Smeltepunkt 65°C to 68°C
Mængde 25 g
Beilstein 3202445
Formel vægt 214.26
Procent renhed ≥98%