Få mere at vide
4-Methoxybenzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30482861
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482861 50 g
30478082 5 g
30467492 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33248550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-68-0
Molekylær formel C7H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 206.65
IUPAC navn 4-methoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzenesulfonyl Chloride
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Formel vægt 205.9804