Få mere at vide
4-Methoxybenzensulfonamid, 98%
Artikelnummer. 11342806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342806 5 g 5g
11352806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08961.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1129-26-6 | C7H9NO3S | 187,213 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1129-26-6
Molekylær formel C7H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 187.213
MDL nummer MFCD00025392
InChI nøgle MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzenesulphonamide, p-methoxybenzenesulfonamide, 4-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-methoxy, 4-methoxy-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-methoxy, benzenesulfonamide, p-methoxy-6ci,7ci,8ci, 3lka, p-anisolesulfonamide, acmc-1bvgf
PubChem CID 70789
IUPAC navn 4-methoxybenzensulfonamid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzenesulfonamide
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Mængde 5 g
Beilstein 2047881
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 187.22
Procent renhed 98%