Få mere at vide
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborat, 98 %
Artikelnummer. 15432188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432188 1 g 1g
15442188 5 g 5g
15452188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55827.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 459-64-3 | C7H7BF4N2O | 221,95 g/mol
4-methoxybenzendiazoniumtetrafluorborat er blevet brugt til fremstilling af azokoblet cykliskβ -enaminoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-methoxybenzendiazoniumtetrafluorborat er blevet brugt til fremstilling af azokoblet cyklisk
β -enaminoner.
Opløselighed Nedbrydes
i vand
Bemærkninger
°Opbevares ved -20 C. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-64-3
Molekylær formel C7H7BF4N2O
Molekylvægt (g/mol) 221.95
MDL nummer MFCD00011897
InChI nøgle CACFTKIREZJSIG-UHFFFAOYSA-J
Synonym 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzenediazoniumfluoroborate, 4-methoxybenzene diazonium fluoroborate, acmc-1aeuk, ksc236e8f, 4-methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
PubChem CID 517233
SMIL [B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].COC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 142 °C til 144 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand
IUPAC navn 4-methoxybenzendiazonium;tetrafluorborat
Formel vægt 221.95
Procent renhed 98%