Få mere at vide
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 98%
Beskrivelse
4-methoxybenzendiazoniumtetrafluorborat er blevet brugt til fremstilling af azokoblet cykliskβ -enaminoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
β -enaminoner.
Opløselighed Nedbrydes
i vand
Bemærkninger
°Opbevares ved -20 C. Lysfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 142°C to 144°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Opløselighedsinformation | Decompose in water |
| IUPAC navn | 4-methoxybenzendiazonium;tetrafluorborat |
| Formel vægt | 221.95 |
| Procent renhed | 98% |