Få mere at vide
4-Methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15871781
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15871781 1 L
15826750 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15871781 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8223141000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-11-5
Grad Research
Molekylær formel 4-(CH3O)C6H4CHO
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Tekniske data
Tæthed 1.12 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 247°C to 249°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003385
Mængde 1 L
Synonym 4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde, 4-Methoxybenzaldehyde