Få mere at vide
4-methoxybenzaldehyd-dimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418700
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418700 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11418700 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15793.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
4-Methoxybenzaldehyd-dimethylacetal anvendes som en forløber for 1-methoxy-1-(4-methoxyphenyl)hept-2-yn, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-amidoxan-1,3-dimethyloxamidan-1,4-anocaratamid-1,4- 1-(p-anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylinden. Ydermere fungerer det som et beskyttelsesgruppereagens for dioler, især i kulhydrater. Den bruges også som smagsessens i solsikke, cyclamen og i jasmin. Ud over dette er det involveret i allyleringsreaktioner med allyltrimethylsilan katalyseret af jern(III)chlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-methoxybenzaldehyd-dimethylacetal anvendes som en forløber for 1-methoxy-1-(4-methoxyphenyl)hept-2-yn, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyloxan-1,3-dimethyloxan-1,3-dimethyloxan-1,3- 1-(p-anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylinden. Ydermere fungerer det som et beskyttelsesgruppereagens for dioler, især i kulhydrater. Den bruges også som smagsessens i solsikke, cyclamen og i jasmin. Ud over dette er det involveret i allyleringsreaktioner med allyltrimethylsilan katalyseret af jern(III)chlorid.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og mange organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
CAS 2186-92-7
Tæthed 1.068
Kogepunkt 253°C
Flammepunkt 97°C
Lugt Pleasant
Molekylær formel C10H14O3
Brydningsindeks 1.5055
MDL nummer MFCD00036507
Mængde 50 g
Beilstein 2048930
Synonym 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and many organic solvents. Slightly miscible with water.
InChI nøgle NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC navn 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 182.22
PubChem CID 75140
Formel vægt 182.22
Procent renhed 98%