Få mere at vide
4-methoxybenzaldehyd-dimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442458
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442458 500 g 500g
11432458 25 g 25g
11428700 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15793.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
4-Methoxybenzaldehyd-dimethylacetal anvendes som en forløber for 1-methoxy-1-(4-methoxyphenyl)hept-2-yn, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-amidoxan-1,3-dimethyloxamidan-1,4-anocaratamid-1,4- 1-(p-anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylinden. Ydermere fungerer det som et beskyttelsesgruppereagens for dioler, især i kulhydrater. Den bruges også som smagsessens i solsikke, cyclamen og i jasmin. Ud over dette er det involveret i allyleringsreaktioner med allyltrimethylsilan katalyseret af jern(III)chlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-methoxybenzaldehyd-dimethylacetal anvendes som en forløber for 1-methoxy-1-(4-methoxyphenyl)hept-2-yn, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyloxan-1,3-dimethyloxan-1,3-dimethyloxan-1,3- 1-(p-anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylinden. Ydermere fungerer det som et beskyttelsesgruppereagens for dioler, især i kulhydrater. Den bruges også som smagsessens i solsikke, cyclamen og i jasmin. Ud over dette er det involveret i allyleringsreaktioner med allyltrimethylsilan katalyseret af jern(III)chlorid.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og mange organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2186-92-7
Molekylær formel C10H14O3
Molekylvægt (g/mol) 182.22
MDL nummer MFCD00036507
InChI nøgle NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
IUPAC navn 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzen
SMIL COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Tæthed 1.068
Kogepunkt 253°C
Flammepunkt 97°C (206°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 500 g
Beilstein 2048930
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 182.22
Procent renhed 98%