Få mere at vide
4-methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498296
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11498296
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15364.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
4-Methoxybenzaldehyd er meget udbredt i duft- og smagsindustrien. Det finder anvendelse som et vigtigt mellemprodukt i syntesen af andre organiske forbindelser, parfumer og lægemidler som antihistaminer. Det bruges også til fremstilling af landbrugskemikalier, farvestoffer og plasttilsætningsstoffer. En opløsning af para-anisaldehyd med syre og ethanol bruges som farve ved tyndtlagskromatografi (TLC ), som giver nem identifikation af forskellige forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxybenzaldehyd er meget udbredt i duft- og smagsindustrien. Det finder anvendelse som et vigtigt mellemprodukt i syntesen af andre organiske forbindelser, parfumer og lægemidler som antihistaminer. Det bruges også til fremstilling af landbrugskemikalier, farvestoffer og plasttilsætningsstoffer. En opløsning af para-anisaldehyd med syre og ethanol bruges som farve ved tyndtlagskromatografi (TLC ), som giver nem identifikation af forskellige forbindelser.
Opløselighed
Blandbar med acetone, alkohol, ether, chloroform og benzen. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og lysfølsomme. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-11-5
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00003385
InChI nøgle ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC navn 4-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 0°C to 2°C
Tæthed 1.121
Kogepunkt 247°C to 249°C
Flammepunkt 116°C (241°F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.573
Mængde 1000 g
Beilstein 471382
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,663
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,alcohol,ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: p-Anisaldehyde