Få mere at vide
4-Methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11408306
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408306 250 g 250g
11408700 50 g 50g
11498296 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15364.30
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
4-Methoxybenzaldehyd er meget udbredt i duft- og smagsindustrien. Det finder anvendelse som et vigtigt mellemprodukt i syntesen af andre organiske forbindelser, parfumer og lægemidler som antihistaminer. Det bruges også til fremstilling af landbrugskemikalier, farvestoffer og plasttilsætningsstoffer. En opløsning af para-anisaldehyd med syre og ethanol bruges som farve ved tyndtlagskromatografi (TLC ), som giver nem identifikation af forskellige forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxybenzaldehyd er meget udbredt i duft- og smagsindustrien. Det finder anvendelse som et vigtigt mellemprodukt i syntesen af andre organiske forbindelser, parfumer og lægemidler som antihistaminer. Det bruges også til fremstilling af landbrugskemikalier, farvestoffer og plasttilsætningsstoffer. En opløsning af para-anisaldehyd med syre og ethanol bruges som farve ved tyndtlagskromatografi (TLC ), som giver nem identifikation af forskellige forbindelser.
Opløselighed
Blandbar med acetone, alkohol, ether, chloroform og benzen. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og lysfølsomme. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-11-5
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00003385
InChI nøgle ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC navn 4-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 0 °C til 2 °C
Tæthed 1.121
Kogepunkt 247 °C til 249 °C
Flammepunkt 116 °C (241 °F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.573
Mængde 250 g
Beilstein 471382
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,663
Opløselighedsinformation Blandet med acetone, alkohol, ether, kloroform og benzen. Ublandelig med vand.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisaldehyde