Få mere at vide
4'-Methoxyacetophenon, 99%
Beskrivelse
4'-Methoxyacetophenon bruges som en komponent i parfumer og som kemisk mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler, harpikser, smagsstoffer. Og bruges også til at studere rutheniumkatalyseret trinvækst copolymerisation af 4a-methoxyacetophenon medα ,ω -diener for at give copolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4 -′Methoxyacetophenon anvendes som en komponent i parfumer og som kemisk mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler, harpikser, smagsstoffer. Og bruges også til at studere rutheniumkatalyseret trinvækst copolymerisation af 4′ -methoxyacetophenon medα ,ω-diener for at give copolymerer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Lysfølsom, Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methoxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 36 °C til 40 °C |
| Tæthed | 1.08 |
| Kogepunkt | 258 °C til 260 °C |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 742313 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |