Få mere at vide
4'-Methoxyacetophenone, 99%
Artikelnummer. 11314709
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314709 25 g 25g
11439093 250 g 250g
11429093 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11162.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-06-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
4'-Methoxyacetophenon bruges som en komponent i parfumer og som kemisk mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler, harpikser, smagsstoffer. Og bruges også til at studere rutheniumkatalyseret trinvækst copolymerisation af 4a-methoxyacetophenon medα ,ω -diener for at give copolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′Methoxyacetophenon anvendes som en komponent i parfumer og som kemisk mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler, harpikser, smagsstoffer. Og bruges også til at studere rutheniumkatalyseret trinvækst copolymerisation af 4′ -methoxyacetophenon medα ,ω-diener for at give copolymerer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Lysfølsom, Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-06-1
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00008745
InChI nøgle NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl
PubChem CID 7476
ChEBI CHEBI:86567
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methoxyacetophenone
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Tæthed 1.08
Kogepunkt 258°C to 260°C
Flammepunkt 138°C (280°F)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
Beilstein 742313
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%