Få mere at vide
4'-Methoxy PhIP, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methoxy PhIP |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O/c1-18-12-7-10(8-16-13(12)17-14(18)15)9-3-5-11(19-2)6-4-9/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,17) |