CAS RN 1797911-00-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4'-Methoxy PhIP, TRC
CAS: 1797911-00-2 Molekylær formel: C14H14N4O Molekylvægt (g/mol): 254.29 Synonym: 4-(2-Amino-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)phenol Methyl Ether,2-Amino-4'-methoxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine SMIL: COc1ccc(cc1)c2cnc3nc(N)n(C)c3c2