Få mere at vide
4-Methoxy-o-phenylendiamin dihydrochlorid, 96 %
Artikelnummer. 11439503
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439503 5 g 5g
11429503 1 g 1g
11449503 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12363.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59548-39-9 | C7H12Cl2N2O | 211,086 g/mol
4-Methoxy-o-phenylendiamin anvendes i vid udstrækning som et mellemprodukt i organisk syntese og farmaceutiske produkter. Det er en vigtig forløber for syntesen af andre heterocykliske forbindelser. Det bruges til bestemmelse af glyoxal, methylglyoxal og diacetyl i urin under anvendelse af 4-methoxy-o-phenylendiamin som derivatiseringsreagens ved højtydende væskekromatografi (HPLC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4
-Methoxy-o-phenylendiamin anvendes i vid udstrækning som et mellemprodukt i organisk syntese og farmaceutiske produkter. Det er en vigtig forløber for syntesen af andre heterocykliske forbindelser. Det bruges til bestemmelse af glyoxal, methylglyoxal og diacetyl i urin under anvendelse af 4-methoxy-o-phenylendiamin som derivatiseringsreagens ved højtydende væskekromatografi (HPLC).
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59548-39-9
Molekylær formel C7H12Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 211.086
MDL nummer MFCD00052003
InChI nøgle SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
PubChem CID 3085161
IUPAC navn 4-methoxybenzen-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Smeltepunkt ∼219 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 3699636
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 211.09
Procent renhed ≥97%