Få mere at vide
4-Methoxy-N-phenylbenzamid, 97%
Artikelnummer. 15456078
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456078 250 mg 250mg
15446078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59690.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7465-88-5 | C14H13NO2 | 227,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7465-88-5
Molekylær formel C14H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 227.26
MDL nummer MFCD00025810
InChI nøgle XOJAJRFBOKCXPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-n-phenyl-benzamide, n-phenyl-4-methoxybenzamide, anisanilid, p-anisanilide, 4-methoxyphenyl-n-benzamide, benzamide, 4-methoxy-n-phenyl
PubChem CID 346037
IUPAC navn 4-methoxy-N-phenylbenzamid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-N-phenylbenzamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 227.26
Procent renhed 97%