Få mere at vide
4-methoxy-N-methylbenzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274894 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15274894 10 g Glasflaske 10g
15254894 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274894 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451730100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 702-24-9 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 702-24-9
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
InChI nøgle AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 485407
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Tæthed 1.0080g/mL
Kogepunkt 222.0°C
Flammepunkt 109°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2NCH3
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.008
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 151.21
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.