Få mere at vide
4-Methoxy Clonidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy Clonidine |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11Cl2N3O/c1-16-6-4-7(11)9(8(12)5-6)15-10-13-2-3-14-10/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,13,14,15) |
| Formel vægt | 259.0279 |