CAS RN 65936-24-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Methoxy Clonidine, TRC
CAS: 65936-24-5 Molekylær formel: C10H11Cl2N3O Molekylvægt (g/mol): 260.12 Synonym: N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine IUPAC navn: N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine SMIL: COc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1