Få mere at vide
4-Methoxy-alfa-toluenthiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10100412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10100412 25 g Glasflaske 25g
10667124 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10100412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150950250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6258-60-2 | Molekylærformel: C8H10OS | Molekylvægt: 154,23 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6258-60-2
Molekylær formel C8H10OS
Molekylvægt (g/mol) 154.23
MDL nummer MFCD00004871
InChI nøgle PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl mercaptan, 4-methoxy-alpha-toluenethiol, 4-methoxybenzylmercaptan, 4-methoxyphenyl methanethiol, 4-methoxy benzylmercaptan, 4-methoxybenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, 4-methoxy, p-methoxybenzyl mercaptan, p-methoxybenzylthiol, p-methoxybenzylmercaptan
PubChem CID 80407
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methanthiol
SMIL COC1=CC=C(CS)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-α-toluenethiol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1070g/mL
Kogepunkt 90 °C til 95 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2SH
Brydningsindeks 1,5720 til 1,578
Mængde 25 g
Beilstein 06, 901
Specifik vægtfylde 1.107
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 154.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-alpha-toluenethiol