Få mere at vide
4-Methoxy-4'-trifluoromethylbenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-4'-trifluoromethylbenzophenone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11F3O2/c1-20-13-8-4-11(5-9-13)14(19)10-2-6-12(7-3-10)15(16,17)18/h2-9H,1H3 |
| Formel vægt | 280.0711 |