Få mere at vide
4-Methoxy-4'-nitrobenzofhenon, 97%
Artikelnummer. 11495367
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495367 1 g 1g
11405377 5 g 5g
11415377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22720.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 1151-94-6 | C14H11NO4 | 257,25 g/mol
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxy-4′ -nitrobenzophenon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1151-94-6
Molekylær formel C14H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 257.25
MDL nummer MFCD00178348
InChI nøgle DXVSAELNVPXMSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-4'-nitrobenzophenone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl methanone, 4-methoxyphenyl-4-nitrophenyl methanone, methanone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl, 4-methoxy-phenyl-4-nitro-phenyl-methanone, acmc-1buw2, 4-methoxy-4-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4?-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4/'-nitrobenzophenone
PubChem CID 347772
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)-(4-nitrophenyl)methanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Smeltepunkt 125 °C til 127 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 257.25
Procent renhed 97%