Få mere at vide
4-methoxy-4-methyl-2-pentanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474527
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474527 100 g 100g
11464527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21076.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-70-0 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-70-0
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.187
MDL nummer MFCD00043932
InChI nøgle KOKPBCHLPVDQTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-4-methyl-2-pentanone, pentoxone, pent-oxone solvent, 2-pentanone, 4-methoxy-4-methyl, 4-methyl-4-methoxy-2-pentanone, me 6 k, ccris 4840, acmc-1bwvk, dsstox_cid_5557, dsstox_rid_77828
PubChem CID 7884
IUPAC navn 4-methoxy-4-methylpentan-2-on
SMIL CC(=O)CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Kogepunkt 156°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Lugt Mild
Mængde 100 g
FN nummer UN2293
Formel vægt 130.19
Procent renhed 97%