Få mere at vide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487875 250 mg 250mg
15477875 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15487875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31730.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1000555-32-7
Molekylær formel C10H8F3NO
Molekylvægt (g/mol) 215.175
MDL nummer MFCD09832301
InChI nøgle DJRVULCEMUTQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-3-trifluoromethyl-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile
PubChem CID 46737530
IUPAC navn 2-[4-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Smeltepunkt 50°C to 53°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 215.18
Procent renhed 97%