Få mere at vide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468215
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15468215
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32845.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1000566-45-9
Molekylær formel C10H9F3O3
Molekylvægt (g/mol) 234.174
MDL nummer MFCD09832302
InChI nøgle SVJBALZZRCDJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-3-trifluoromethyl-4-methoxyphenyl acetic acid, 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl aceticacid
PubChem CID 46737531
IUPAC navn 2-[4-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 103°C to 106°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.18
Procent renhed 97%