Få mere at vide
4-methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486266 5 g 5g
11476266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23072.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98187-18-9 | C9H6ClF3O2 | 238.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98187-18-9
Molekylær formel C9H6ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 238.59
MDL nummer MFCD01631576
InChI nøgle PBKYPTQBAQQVPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl-p-anisoyl chloride, 5-chlorocarbonyl-2-methoxybenzotrifluoride, 4methoxy-3-trifluoromethylbenzoyl chloride, 4-methoxy-5-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-methoxy-benzoyl chloride, 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzoylchloride, 4-methoxy-3-trifluromethyl benzoyl chloride, 4-methoxy-3-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2775298
IUPAC navn 4-methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Brydningsindeks 1.515
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 238.59
Procent renhed 97%