Få mere at vide
4-methoxy-3-(trifluormethyl)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 198 °C til 202 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 219.95 |
| Procent renhed | 98% |