Få mere at vide
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448715
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448715 250 mg 250mg
15446837 1 g 1g
2 options
Artikelnummer. 15448715
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33950.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 853771-92-3
Molekylær formel C9H8BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 285.06
MDL nummer MFCD18398486
InChI nøgle DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 66523515
IUPAC navn 4-(bromomethyl)-1-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Farve Yellow
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 269.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid