Få mere at vide
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate, 97%
Artikelnummer. 10609804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10609804 250 mg Glasflaske 250mg
10711994 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10609804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378382500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1266615-79-5 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-79-5 , 355004-67-0
Molekylær formel C6H8BNO3
Molekylvægt (g/mol) 152.94
MDL nummer MFCD07186213
InChI nøgle YUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-pyridineboronic acid, 4-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 4-methoxypyridine-3-boronic acid, 3-borono-4-methoxypyridine, 4-methoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-pyridinyl, 4-methoxy-pyridine-3-boric acid, acmc-209iha, 4-methoxy-5-pyridineboronic acid, 4-methoxy-pyridin-3-boronic acid
PubChem CID 2762556
IUPAC navn (4-methoxypyridin-3-yl)boronsyre
SMIL COC1=CC=NC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Farve Fløde
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 152.94
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.