Få mere at vide
4-methoxy-3-nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2701931
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10612663
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB07277DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 33224-23-6
Molekylær formel C8H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 178.15
MDL nummer MFCD00221439
InChI nøgle ACAYRJJVKPMSIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800241
IUPAC navn 4-methoxy-3-nitrobenzonitril
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-nitro-4-methoxybenzonitrile, 4-methoxy-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methoxy-3-nitro, 4-methoxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-1cmtm, 5-cyano-2-methoxynitrobenzene, benzonitrile,4-methoxy-3-nitro
Formel vægt 178.15
Procent renhed 97%