Få mere at vide
4-methoxy-3-nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612663
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10612663 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10521133 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10612663 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB07277DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 33224-23-6
Molekylær formel C8H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 178.15
MDL nummer MFCD00221439
InChI nøgle ACAYRJJVKPMSIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800241
IUPAC navn 4-methoxy-3-nitrobenzonitril
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-nitro-4-methoxybenzonitrile, 4-methoxy-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methoxy-3-nitro, 4-methoxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-1cmtm, 5-cyano-2-methoxynitrobenzene, benzonitrile,4-methoxy-3-nitro
Formel vægt 178.15
Procent renhed 97%