Få mere at vide
4-methoxy-3-nitrobenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10174010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10174010 25 g Glasflaske 25g
10702811 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187830250
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 89-41-8
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.15
MDL nummer MFCD00007256
InChI nøgle ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methoxybenzoic acid, 3-nitro-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro, unii-dd71o31olz, p-anisic acid, 3-nitro, dd71o31olz, 4-methoxy-3-nitro benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro-benzoic acid, 4-methoxy-3-nitrobenzoicacid
PubChem CID 66640
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 189 °C til 194 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(NO2)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, 181
Formel vægt 197.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver