Få mere at vide
4-Methoxy-3-nitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11461377
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11461377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24905.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10397-58-7
Molekylær formel C8H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 196.162
MDL nummer MFCD00017136
InChI nøgle PCQFJXUTKOUTRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82603
IUPAC navn 4-methoxy-3-nitrobenzamide
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-3-nitrobenzamide
Smeltepunkt 173°C to 176°C
Mængde 1 g
Synonym benzamide, 4-methoxy-3-nitro, benzamide,4-methoxy-3-nitro, 3-nitro-p-anisamide, p-anisamide, 3-nitro, acmc-20amfc, 4-methoxy-3-nitro-benzamide
Formel vægt 180.17
Procent renhed 97%